SRE0062
Tris-Borate EDTA Buffer, 10X Concentrate
Sinónimos:
TBE Buffer
Seleccione un Tamaño
87,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
87,70 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
TBE buffer is recommended for resolution of RNA and DNA fragments smaller than 1500 bp.
Forma física
Notes: If precipitation is present in the 10X concentrated buffer, warm the bottle to 37 °C and mix until completely dissolved prior to dilution.
It is recommended 1X working solutions be filtered through a 0.2 mm filter before use.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)