Saltar a
SML3910
Yoda2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
KC289, Potassium 4-(5-((2,6-dichlorobenzyl)thio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate, Yoda1 Analog KC289
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
127,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
517,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H9Cl2KN2O2S2
Peso molecular:
435.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Highly selective and potent agonist Piezo1, analog of Yoda1.
Yoda2 is a highly selective analog of Piezo1 agonist Yoda1 that exhibits improved potency, selectivity, solubility, stability, and efficacy.
Disclaimer
Hygroscopic
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1558SML2397370654
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
The PKG Inhibitor controls the biological activity of PKG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)