Saltar a
SML3802
ARN-3236
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(3-thienyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(thiophen-3-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin, ARN 3236, ARN3236
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
128,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
518,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H16N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
336.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1cc(cc1)c2c3c([nH]cc3c4c(cc(cc4)OC)OC)ncc2
InChI
1S/C19H16N2O2S/c1-22-13-3-4-15(17(9-13)23-2)16-10-21-19-18(16)14(5-7-20-19)12-6-8-24-11-12/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
WEHOIIGXTMKVRG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARN-3236 is an orally active, ATP-competitive, SIK2-selective salt-inducible kinase inhibitor (IC50 = 21.63 nM/SIK1, <1 nM/SIK2, 6.63 nM/SIK3) that suppresses cellular SIK2 activity (by 58% at 1 μM; SKOv3-SIK2 cells, 48 h) with high selectivity over >456 kinases. ARN-3236 effectively suppresses SIK2-dependent growth of ovarian cancer cultures (IC50 = 0.8-2.6 μM in 10 lines, 72 h) and in murine xenograft models in vivo (30, 60, 100 mg/kg/day p.o.). In addition, ARN-3236 sensitizes ovarian cancer cells to paclitaxel in vitro and in vivo. ARN-3236 completes the SIK1-selective HG-9-91-01 (SIK1/2/3 IC50 = 0.6/6.6/9.6 nM) in probing SIKs-mediated cellular signaling events.
Orally active, ATP-competitive, highly potent and selective SIK2 inhibitor with anti-ovarian cancer efficacy in vitro and in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3792SAB1305168CY10345573
description
≥98% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
L × W 110 mm × 20 mm, grade 3236, gray cellulose (50 double pleats), hydrophilic, pack of 500 ea
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)