Saltar a
SML3653
Triptorelin pamoate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 pamoate salt, Triptorelin ebonate, [D-Trp6]-LH-RH pamoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
76,20 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
308,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C64H82N18O13·xC23H16O6
Número CAS:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
76,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or lyophilized powder or film)
mol wt
1311.45 g/mol
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=C(CC2=C(O)C(C(O)=O)=CC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1C(O)=O.O=C([C@H](CC5)NC5=O)N[C@@H](CC6=CN=CN6)C(N[C@@H](CC7=CNC8=C7C=CC=C8)C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](CC9=CC=C(O)C=C9)C(N[C@H](CC%10=CNC%11=C%10C=CC=C%11)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N%12[C@H](
Biochem/physiol Actions
Synthetic LHRH agonist analog
Triptorelin pamoate is a synthetic decapeptide agonist analog of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH). It is used clinically to treat prostate cancer and precocious puberty in boys and girls.
Disclaimer
Hygroscopic
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2626C8749SML3052
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
(Powder or lyophilized powder or film)
form
film
form
film or powder
form
film or powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
1311.45 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)