Documentos clave
SML2626
Sigma-Aldrich
PEP87 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Trp-Ser-Tyr-Asn-Ala-Glu-Leu-Leu-Val-Ala-Met-Glu-Asn-Gln-His-Thr-Ile trifluoroacetate salt, WSYNAELLVAMENQHTI trifluoroacetate salt
Seleccione un Tamaño
1 MG
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
128,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C90H135N23O28S · xC2HF3O2
Peso molecular:
2019.24 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
film
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PEP87, a highly conserved helical fragment of hemagglutinin HA2 subunit, is an inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin (HA) mediated influenza virus entry. PEP87 binds to the hemagglutinin trimer where it disrupts native tertiary structure and prevents HA function.
inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin mediated influenza virus entry
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)