Merck
SML3648
Sigma-Aldrich
Zuclomiphene
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Z)- 2-[4-(2-Chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine, (Z)-Clomiphene, 2-[4-[(1Z)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine, cis-Clomifene, cis-Clomiphene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
405.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Orally available, less active cis isomer of the fertility drug clomiphene; mixed agonist of estrogen receptor.Zuclomiphene is an orally available, less active cis isomer of the fertility drug clomiphene. Zuclomiphene is a mixed agonist of estrogen receptor responsible for the estrogenic activity of clomiphene and therefore the common side effects sometimes seen in males. Similarly, to clomiphene and enclomiphene, zuclomiphene blocks Ebola virus entry and infection in tissue culture cells and affords up to 90% protection in the mouse model of Ebola virus disease.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
ovary
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Clomiphene and Its Isomers Block Ebola Virus Particle Entry and Infection with Similar Potency: Potential Therapeutic Implications
Viruses, 8(8), 206-206 (2016)
Hypothalamic-Pituitary-Testicular Axis Effects and Urinary Detection Following Clomiphene Administration in Males
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 104(3), 906-914 (2019)
Serum levels of enclomiphene and zuclomiphene in men with hypogonadism on long-term clomiphene citrate treatment
BJU International, 119(1), 171-176 (2017)