SML3483
Dimethylaminoparthenolide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1aR,4E,7aS,8S,10aS,10bR)-8-[(Dimethylamino)methyl]-2,3,6,7,7a,8,10a,10b-octahydro-1a,5-dimethyloxireno[9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-9(1aH)-one, DMAPT
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
C/C1=C\CC[C@](O2)(C)[C@@]2([H])[C@@H](OC([C@@H]3CN(C)C)=O)[C@@]3([H])CC1
Clave InChI
UJNSFDHVIBGEJZ-SQJADDCJSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)