Saltar a
SML3426
Glycerol phenylbutyrate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1,2,3-Propanetriyl tris(4-phenylbutanoate), GPB, Glyceryl tri-[4-phenylbutyrate, HPN 100, Tri(4-phenylbutyryl)glycerol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,20 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
235,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H38O6
Número CAS:
Peso molecular:
530.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3
InChI key
ZSDBFLMJVAGKOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Glycerol phenylbutyrate, a triacylglycerol, is a prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA). Glycerol phenylbutyrate is a nitrogen-binding agent approved for the chronic management of adult and pediatric patients (≥2 years of age) with urea cycle disorders (UCDs) who cannot be managed by dietary protein restriction and/or amino acid supplementation alone.
Prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA); ammonia scavenger
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
68084244749849779
description
≥95% (HPLC)
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
tested according to Ph. Eur., anhydrous
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
-
form
oil
form
solid
form
viscous liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)