Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 58,20 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 235,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form oil | form oil | form oil | form oil |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color , Colorless to light brown | color colorless to yellow | color colorless to brown | color colorless to light yellow |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
278.9 °F - closed cup
flash_point_c
137.16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?