Saltar al contenido
SML3121
TETi76 diethyl ester
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-methylene-pentanedioic acid, 1,5-diethyl ester, AD145, Diethyl 2-hydroxy-4-methylenepentanedioate, TETi76 ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O5
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352108
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell-permeant, α-KG-competitive and hightly selective TET1/2/3 inhibitor with preferential cytotoxicity against TET-deficient cells in vitro and in vivo.
TETi76 diethyl ester is a cell-permeant diester form of the α-KG-competitive and hightly selective TET1/2/3 dioxygenase inhibitor TETi76 acid (TET2 cat. domain Kd = 0.3 μM; no potency against 16 other αKG/Fe2+-dependent enzymes, including closely related RNA dioxygenase FTO). TETi76 ester downregulates cellular 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) levels (IC50 = 20-37 μM; K562, MEG01, SIGM5, OCI-AML5, MOLM13), exerts preferential cytotoxicity in TET-deficient cultures (TET2/3-knockout K562 LD50 ~10 μM vs wt K562 LD50 ~40 μM) and significantly reduces TET2-deficient SIGM5 tumor burden in mice in vivo (50 mg/kg p.o.).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)