Saltar a
SML3331
Triheptanoin
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Dermofeel TC 7, Glycerol trienanthate, Glyceryl triheptanoate, Heptanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester, Heptanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Heptanoin, tri- (6CI,7CI,8CI), Lanol 37T, Trienanthoin, Triheptanoic glyceride, Trioenanthoin, UX007
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
29,70 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
121,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H44O6
Número CAS:
Peso molecular:
428.60
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
29,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available triglyceride that provides 3 molar eq of saturated heptanoic acid in vivo to replenish reduced tricarboxylic acid (TCA; Krebs)-cycle intermediates.
Triheptanoin is a triglyceride with 3 molar eq. of saturated heptanoic acid (C7:0). The even-chain FA does not occur naturally and is able to bypass metabolic block induced by enzyme deficiency and to replenish reduced tricarboxylic acid/TCA-cycle (Krebs cycle or citric acid cycle/CAC) intermediates (anaplerosis) in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3380G2289356350
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
meets USP testing specifications
description
-
form
oil
form
oil
form
viscous liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
color
colorless to brown
color
, Colorless to light brown
color
-
color
clear colorless
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - open cup
flash_point_c
207 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)