Merck
SML3245
Sigma-Aldrich
dCBP-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[7-(difluoromethyl)-3,4-dihydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1(2H)-quinolinyl]-1-[1-[15-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl]-4-piperidinyl]-1,4,6,7-tetrahydro-N-methyl-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H63F2N11O10
Número de CAS:
Peso molecular:
1028.11
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1CCC(CC1)N2N=C(C3=C2CCN(C3)C(NC)=O)N4C5=C(CCC4)C=C(C6=CN(N=C6)C)C(C(F)F)=C5)CCOCCOCCOCCOCCNC7=CC=C(C8=C7)C(N(C8=O)C9C(NC(CC9)=O)=O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
dCBP-1 is a highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP) that potently inhibits enhancer-mediated transcription. dCBP-1 induces complete loss of p300/CBP in multiple cellular models of multiple myeloma.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable