Merck
SML3183
Sigma-Aldrich
Grapiprant
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine, CJ-023,423, CJ-023423, N-[({2-[4-(2-ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo [4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl}amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
101,00 €
25 MG
477,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
101,00 €
25 MG
477,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
491.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2
InChI
1S/C26H29N5O3S/c1-5-24-29-25-19(4)28-18(3)16-23(25)31(24)21-10-8-20(9-11-21)14-15-27-26(32)30-35(33,34)22-12-6-17(2)7-13-22/h6-13,16H,5,14-15H2,1-4H3,(H2,27,30,32)
Clave InChI
HZVLFTCYCLXTGV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Grapiprant (CJ-023423) is an orally available, a potent and selective EP4 receptor antagonist that exhibits significant inhibitory effects on paw swelling, inflammatory biomarkers, synovial inflammation and bone destruction in AIA rats. Grapiprant is highly selective for the human EP4 receptor over other human prostanoid receptor subtypes. It also inhibits PGE2-evoked elevation in intracellular cAMP at the human and rat EP4 receptors with pA2 of 8.3 and 8.2 nM, respectively. In vivo, oral administration of grapiprant significantly reduces thermal hyperalgesia induced by intraplantar injection of PGE2 (ED50 = 12.8 mg/kg). It is also effective in models of acute and chronic inflammatory pain. Grapiprant significantly reduces mechanical hyperalgesia in the carrageenan model. Furthermore, it significantly reverses complete Freund′s adjuvant-induced chronic inflammatory pain response. It produces antihyperalgesic effects in animal models of inflammatory pain. Grapiprant is approved and widely used for treatment of osteoarthritis related pain in dogs. Grapiprant is classify as a non-cyclooxygenase inhibiting non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
orally available, a potent and selective EP4 receptor antagonist
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)