Merck
SML3107
Sigma-Aldrich
Glycycoumarin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(2,4-Dihydroxy-phenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-but-2-enyl)-1-benzopyran-2-one, 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
88,40 €
25 MG
285,00 €
88,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
88,40 €
25 MG
285,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O6
Número de CAS:
Peso molecular:
368.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
88,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[o]1c2c(c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)OC)cc([c]1=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
Clave InChI
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Glycycoumarin is an isoflavone from vegetable roots including licorice that exhibits potent hepatoprotective effects. Glycycoumarin protects hepatocytes through activation of autophagy and mitigation of ER stress/GSK-3 –JNK/CHOP-mitochondria cascade activation. Also, it appears to alleviate acetaminophen-induced liver injury through sustained autophagy.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)