Saltar a
SML3070
PSEM89S Hydrochloride salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2,5-Dimethoxy-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide, Hydrochloride salt, N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,5-dimethoxybenzamide Hydrochloride salt, PSEM 89S Hydrochloride salt, PSEM-89S Hydrochloride salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
81,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
329,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22N2O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
326.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
81,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)C3=C(C=CC(OC)=C3)OC.Cl
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-20-12-3-4-15(21-2)13(9-12)16(19)17-14-10-18-7-5-11(14)6-8-18;/h3-4,9,11,14H,5-8,10H2,1-2H3,(H,17,19);1H/t14-;/m1./s1
InChI key
OHMFVSNTNXNVRE-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L141F or L141F/Y115F mutant (PSAM) in vitro and in vivo.
PSEM89S is a pharmacologically selective effector molecule (PSEM) that acts as a selective agonist in vitro and in vivo for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) composed of nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) with L141F mutation fused to the ion pore domain (IPD) of a ligand-gated ion channel (LGIC), including glycine receptor (PSAML141F-GlyR & PSAML141F/Y115F-GlyR). 5-HT3 (PSAML141F-5-HT3 & PSAML141F/Y115F-5-HT3) and high-conductance 5-HT3 (PSAML141F-5-HT3 HC & PSAML141F/Y115F-5-HT3 HC).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2992SML3234SML2425
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)