Merck
SML3062
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122-R
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)propionamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
88,40 €
25 MG
285,00 €
88,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
88,40 €
25 MG
285,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14ClN5O
Número de CAS:
Peso molecular:
315.76
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
88,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CNC2=NC=NC(NC3=CC=CC=C3NC(CC)=O)=C21
InChI
1S/C15H14ClN5O/c1-2-12(22)20-10-5-3-4-6-11(10)21-15-13-9(16)7-17-14(13)18-8-19-15/h3-8H,2H2,1H3,(H,20,22)(H2,17,18,19,21)
Clave InChI
XWBFUHLMYSMDTN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BSJ-04-122-R is a reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122. BSJ-04-122-R des not inhibit JNK phosphorylation.
reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jie Jiang et al.
Cell chemical biology, 27(12), 1553-1560 (2020-09-12)
MKK4/7 are kinases that phosphorylate JNKs and regulate the MAPK signaling pathway. Their overexpression has been associated with tumorigenesis and aggressiveness in cancers such as breast, prostate, non-small cell lung, and pediatric leukemia, making them a potential target for inhibitor