Saltar a
SML3048
Tetrandrine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(+)-Tetrandrine, (4aS,16aS)-3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2′,3′:17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline, (S,S)-Tetrandrine, NSC 77037, Tetrandrin, (1β)-6,6′,7,12-Tetramethoxy-2,2′-dimethylberbaman
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
75,50 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
304,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H42N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
622.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
75,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
InChI
1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
InChI key
WVTKBKWTSCPRNU-KYJUHHDHSA-N
Biochem/physiol Actions
Tetrandrine is bisbenzylisoquinoline alkaloid extracted from isolated from Stephania tetrandra S Moore that exhibits numerous pharmacological activities including anti-cancer, anti-inflammatory, negative ionotropic and chronotropic effects on myocardium, immunologic and antiallergenic effects. It has been used for treatment of tuberculosis, hyperglycemia, malaria, cancer and fever. Tetrandrine is potent calcium channel blocker. Tetrandrine targets multiple signaling pathways controlling cell cycle, apoptosis. Tetrandrine is an inhibitor of efflux pumps that reversed the clarithromycin resistance phenotype of some Mycobacterium avium complex clinical isolates.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T2695PHL89321SML1269
Tetrandrine phyproof® Reference Substance
PHL89321
Tetrandrine
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard, for drug analysis
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrandrine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)