PHL89321
Tetrandrine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(1β)-6,6′,7,12-Tetramethoxy-2,2′-dimethylberbaman
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
InChI
1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
Clave InChI
WVTKBKWTSCPRNU-KYJUHHDHSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.