Merck
SML3021
Sigma-Aldrich
ADLumin-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-((1E,3E)-4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 6-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-2-methyl-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
78,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
320.39
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
78,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faint yellow to dark orange
solubilidad
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C1=CC=C(C=C1)/C=C/C=C/C2=CN3C(N=C(C3=O)C)=CN2)C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ADLumin-1 brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species. Upon binding to Aβ, ADLumin-1 chemiluminescence dramatically increases and its peak shifts from 590 nm to 540 nm. ADLumin-1 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with CRANAD-3 a smart NIRF (near infrared fluorescence imaging) probe for Aβs. Apparently both probes bind to Aβ aggregates in close proximity.
brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jing Yang et al.
Nature communications, 11(1), 4052-4052 (2020-08-15)
Turn-on fluorescence imaging is routinely studied; however, turn-on chemiluminescence has been rarely explored for in vivo imaging. Herein, we report the design and validation of chemiluminescence probe ADLumin-1 as a turn-on probe for amyloid beta (Aβ) species. Two-photon imaging indicates