SML3005
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C19 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(3-(Aminomethyl)pyrrolidin-1-yl)-N-(2,4,5-trichlorophenyl)acetamide dihydrochloride, C19 dihydrochloride, Compound 19 dihydrochloride, N-(2,4,5-Trichlorophenyl)-3-aminomethyl-1-pyrrolidineacetamide dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CN1CC(CC1)CN)NC2=CC(Cl)=C(C=C2Cl)Cl.Cl.Cl
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable