Documentos
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24FN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
369.45
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable