Saltar a
SML1620
NGI-1
≥95% (HPLC), Asparagine (N)-linked glycoslysation inhibitor, powder
Sinónimos:
5-[(Dimethylamino)sulfonyl]-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-benzamide, ML414
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
108,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
434,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N4O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
394.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
NGI-1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc(c(cc1)N3CCCC3)C(=O)Nc2[s]c(cn2)C
InChI key
QPKGRLIYJGBKJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NGI-1 (ML414) is an inhibitor of Asparagine (N)-linked glycoslysation.
NGI-1 (ML414) is an inhibitor of Asparagine (N)-linked glycoslysation. NGI-1 inhibits the oligosaccharyltransferase, preventing the attachment to the protein. NGI-1 has been shown to induce senescence in receptor tyrosine kinase dependent tumors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)