SML2949
LY2112688 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Ac-D-Arg-c(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2, trifluoroacetate salt, Ac-D-Arg-cyclo[Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys]-NH2, trifluoroacetate salt, Ac-rCEHfRWC-NH2, TFA (D-amino acids in lower case; C2→C8 disulfide), Acetyl-D-Arg-Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys-NH2, trifluoroacetate salt (Cys2→Cys8 disulfide), LY 2112688 TFA salt, LY-2112688 TFA salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable