567726
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity
Highly purified preparation of bovine brain sphingosine containing >99% of the erythro isomer.
Sinónimos:
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity, Cerebroside, trans-D- erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide, Cerebroside, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
chloroform: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clave InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKC
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable