565850
Shikonin
≥98% (HPLC), solid, Pyruvate kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Shikonin, Pyruvate Kinase Inhibitor II
Seleccione un Tamaño
163,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
163,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Shikonin, A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - QL8000200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
Clave InChI
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TNF-α-induced and B-16 melanoma-induced angiogenesis
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Li, H., et al. 1999. Phytother. Res.13, 236.
Yoon, Y., et al. 1999. Planta Med.65, 532.
Hisa, T., et al. 1998. Anticancer Res. 18, 783.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable