Saltar a
SML2846
Tebipenem pivoxil
≥98% (HPLC), antibiotic, powder
Sinónimos:
L-084, L084, (4R,5S,6S)-pivaloyloxymethyl 3-(1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-ylthio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, L 084, ME1211, SPR 994, SPR-994, SPR994, TBM-PI, Tebi-pivoxil, [4R-[4a,5β,6β(R*)]]-3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,30 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
363,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H31N3O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
497.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tebipenem pivoxil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1CCN=C1N2CC(C2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@H](C4=O)[C@H](O)C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1
InChI key
SNUDIPVBUUXCDG-QHSBEEBCSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally bioavailable pivalyl ester prodrug form of the carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic Tebipenem (LJC 11,036; SPR859).
Tebipenem pivoxil (L-084I; ME1211; SPR994; Tebi-pivoxil; TBM-PI) corresponds to the orally bioavailable pivalyl ester prodrug form of the carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic Tebipenem (LJC 11,036; SPR859; TBM). TBM is potent against both gram-positive and gram-negative bacteria, including penicillin-resistant S. pneumoniae (PRSP) and many β-lactamase-producing strains, while being less effective against methicillin-resistant S. aureus (MRSA), S. marcescens, and P. aeruginosa. TBM is 2- to 64-fold more potent than imipenem, cefdinir, and faropenem against clinical isolates from respiratory and urinary-tract infections.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3203SML3624SML0306
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)