Saltar a
SML3624
Cefditoren pivoxil
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1Z)-2-(4-methyl-5-thiazolyl)ethenyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, CCRIS 7768, ME 1207
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
76,20 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
308,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28N6O7S3
Número CAS:
Peso molecular:
620.72
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
76,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\C=C/c4[s]cnc4C)N
InChI
1S/C25H28N6O7S3/c1-12-15(41-10-27-12)7-6-13-8-39-21-17(29-19(32)16(30-36-5)14-9-40-24(26)28-14)20(33)31(21)18(13)22(34)37-11-38-23(35)25(2,3)4/h6-7,9-10,17,21H,8,11H2,1-5H3,(H2,26,28)(H,29,32)/b7-6-,30-16-/t17-,21-/m1/s1
InChI key
AFZFFLVORLEPPO-UVYJNCLZSA-N
Biochem/physiol Actions
Cefditoren pivoxil is a prodrug of an orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic Cefditoren. It is active against both gram-negative and gram-positive bacteria. Cefditoren pivoxil is used for treatment of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia, pharyngitis/tonsillitis, and uncomplicated skin and skin-structure infections.
Prodrug of an orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic Cefditoren.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3806SML2987
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)