Merck
SML2748
Sigma-Aldrich
BAY-850 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-((R)-1-((1s,4S)-4-Aminocyclohexylamino)-3-(4-cyanophenyl)propan-2-yl)-2-chloro-4-methoxy-5-(5-(((R)-1-p-tolylethylamino)methyl)furan-2-yl)benzamide trihydrochloride, N-[(2R)-1-[(4-Aminocyclohexyl)amino]-3-(4-cyanophenyl)propan-2-yl]-2-chloro-4-methoxy-5-[5-({[(1R)-1-(4-methylphenyl)ethyl]amino}methyl)-2-furyl]benzamide trihydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
260,00 €
25 MG
1040,00 €
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
260,00 €
25 MG
1040,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H44ClN5O3 · 3HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
763.62
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-850 is a chemical probe that targets ATPase family AAA domain-containing protein 2 (ATAD2) bromodomain (BD) with submicromolar affinity (Kd of 84.9 nM by MST and 120 nM by BROMOscan) and high selectivity over all other bromodomains tested (no BROMOscan hits at 10 μM). BAY-850 blocks ATAD2 BD from binding acetylated H4 peptide in cell-free assays (IC50 of 20 nM) and displaces full-length ATAD2 from chromatin in live cells (effctive conc. 1 μM by HTRF). To avoid potential unspecific off-target effects, concentrations above 5 μM are not recommended. BAY-460 is a companion control compound with strongly reduced ATAD2 inhibitory potency (IC50 = 16 μM by cell-based HTRF assay; no activity at 10 μM by BROMOscan).
Chemical probe that targets ATAD2 bromodomain (BD) with submicromolar affinity and displaces full-length ATAD2 from chromatin in live cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)