Merck
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
79,10 €
25 MG
450,00 €
79,10 €
Precio de catálogo113,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
79,10 €
25 MG
450,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21BrN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
377.28
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
79,10 €
Precio de catálogo113,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
Clave InChI
VZAFGXCWAWRULT-KGLIPLIRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
enantiomeric negative control for GSK4027
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)