Saltar a
SML2739
SM1-71-R
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-[[5-Chloro-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]propanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28ClN7O
Número CAS:
Peso molecular:
465.98
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(nc(nc1)Nc3ccc(cc3)N4CCN(CC4)C)Nc2c(cccc2)NC(=O)CC
InChI
1S/C24H28ClN7O/c1-3-22(33)28-20-6-4-5-7-21(20)29-23-19(25)16-26-24(30-23)27-17-8-10-18(11-9-17)32-14-12-31(2)13-15-32/h4-11,16H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,33)(H2,26,27,29,30)
InChI key
IIMJCIGRKJCCHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SM1-71-R, a reversible analog of multi-targeted kinase covalent inhibitor SM1-71, is a cell penetrant and potent multi-targeted kinase inhibitor. SM1-71-R can be used as a washout control to distinguish between covalent and non-covalent inhibition.
cell penetrant and potent multi-targeted kinase inhibitor that can be used as a washout control for covalent inhibitor SM1-71
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)