Saltar a
SML1350
EPPTB
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Ethoxy-phenyl)-4-pyrrolidin-1-yl-3-trifluoromethyl-benzamide, RO5212773
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
98,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
386,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
378.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
98,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC1=CC=CC(NC(C2=CC(C(F)(F)F)=C(N3CCCC3)C=C2)=O)=C1
InChI
1S/C20H21F3N2O2/c1-2-27-16-7-5-6-15(13-16)24-19(26)14-8-9-18(25-10-3-4-11-25)17(12-14)20(21,22)23/h5-9,12-13H,2-4,10-11H2,1H3,(H,24,26)
InChI key
KLFVWQCQUXXLOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EPPTB is a selective antagonist of the trace amine-associated receptor 1 (TAAR1), a G protein-coupled receptor (GPCR) activated by endogenous trace amines (tyramine, tryptamine, synephrine, octopamine, β)-phenylethylamine), which are chemically similar to monoaminergic neurotransmitters (epinephrine, norepinephrine, dopamine). TAAR1 is considered a promising target for the treatment of neuropsychiatric disorders, however study of TAAR1 has hampered by the fact that selective ligands have not been available. EPPTB is the first potent and selective TAAR1 antagonist with an IC50 of 28 nM at mouse TAAR1. EPPTB is less selective for rat and human with IC50 values of 4539 and 7487 nM, respectively.
EPPTB is a selective antagonist of the trace amine-associated receptor 1 (TAAR1).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1408C6499SML1241
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)