SML2699
SHMT inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,4′-[2,4-Pyrimidinediylbis(4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-butanoic acid
Seleccione un Tamaño
89,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
89,30 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(C2=NC=CC(C3=CC=C(C=C3)NC(CCC(O)=O)=O)=N2)C=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H22N4O6/c29-20(9-11-22(31)32)26-17-5-1-15(2-6-17)19-13-14-25-24(28-19)16-3-7-18(8-4-16)27-21(30)10-12-23(33)34/h1-8,13-14H,9-12H2,(H,26,29)(H,27,30)(H,31,32)(H,33,34)
Clave InChI
LZRQXDAEFLBXCL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)