Merck
SML2624
Sigma-Aldrich
Dexlansoprazole
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-(+)-Lansoprazole, (R)-(+)2-([3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
Seleccione un Tamaño
50 MG
84,20 €
84,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
84,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14F3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
369.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
84,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +142 to +158°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m1/s1
Clave InChI
MJIHNNLFOKEZEW-RUZDIDTESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dexlansoprazole is a proton pump inhibitor. It is the active enantiomer of lansoprazole used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD).
Proton pump inhibitor; Active enantiomer of lansoprazole to treat gastroesophageal reflux disease (GERD)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Karen E Hansen et al.
Gastroenterology, 156(4), 926-934 (2018-11-18)
Epidemiological studies have associated proton pump inhibitor (PPI) therapy with osteoporotic fractures, but it is not clear if PPIs directly cause osteoporosis. We evaluated the effect of dexlansoprazole and esomeprazole on bone turnover, bone mineral density (BMD), true fractional calcium
Khean Lee Goh et al.
Journal of neurogastroenterology and motility, 22(3), 355-366 (2016-03-05)
Although gastroesophageal reflux disease is not as common in Asia as in western countries, the prevalence has increased substantially during the past decade. Gastroesophageal reflux disease is associated with considerable reductions in subjective well-being and work productivity, as well as