Saltar a
SML2199
L-F001
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-1-[hexahydro-4-(5-isoquinolinylsulfonyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-pentanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
333,00 €
283,05 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29N3O3S3
Número CAS:
Peso molecular:
479.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
283,05 €
Precio de catálogo333,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCC[C@@H]1CCSS1)N2CCN(S(C3=CC=CC4=C3C=CN=C4)(=O)=O)CCC2
InChI
1S/C22H29N3O3S3/c26-22(8-2-1-6-19-10-16-29-30-19)24-12-4-13-25(15-14-24)31(27,28)21-7-3-5-18-17-23-11-9-20(18)21/h3,5,7,9,11,17,19H,1-2,4,6,8,10,12-16H2/t19-/m1/s1
InChI key
NWTRUKNNHUXONB-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
L-F001 is a multifunctional, brain penetrant and potent Rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor that protects the PC12 cells from paraquat induced cytotoxicity. L-F001 suppresses neuroinflammation in vitro and in vivo.
multifunctional, brain penetrant and potent Rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2331S5321SML0633
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
colorless to light brown
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)