Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 87,60 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 352,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
208.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)c2[o]c(c(c2)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H8O3S/c1-6-7(10(11)12)5-8(13-6)9-3-2-4-14-9/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YXDCRSXNEOKXDE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Jedi2 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?