Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 87,60 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 352,00 € 299,20 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Jedi1, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1c([o]c(c1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
InChI key
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Jedi1 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color faint yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?