Merck
SML2510
Sigma-Aldrich
Flubendazol
Sinónimos:
Flubendazol, Flubendazole, Flumoxanal, Methyl [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Seleccione un Tamaño
50 MG
144,00 €
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
144,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
313.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Clave InChI
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Flubendazole, an antithelmintic, has been widely used in treating intestinal parasites. Additionally, Flubendazole has been reported to exert anticancer activities.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yongqi Zhen et al.
Theranostics, 10(18), 8080-8097 (2020-07-30)
Background: Triple-negative breast cancer (TNBC) is one of the most prevalent neoplastic diseases worldwide, but efficacious treatments for this pathological condition are still challenging. The lack of an effective targeted therapy also leads to a poor prognosis for patients affected