SML1812
IMR-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[2-Methoxy-4-[(4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid ethyl ester, Inhibitor of Mastermind Recruitment-1
Seleccione un Tamaño
129,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
129,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC)COC1=CC=C(C=C2SC(NC2=O)=S)C=C1OC
InChI
1S/C15H15NO5S2/c1-3-20-13(17)8-21-10-5-4-9(6-11(10)19-2)7-12-14(18)16-15(22)23-12/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,16,18,22)
Clave InChI
QHPJWPQRZMBKTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)