Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 90,70 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 369,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12AuCl2N2O2 · PF6
Número CAS:
Peso molecular:
629.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
90,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-][Au+3]1([N]2=C(C=C(C=C2)OC)C3=[N]1C=CC(OC)=C3)[Cl-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Biochem/physiol Actions
AubipyOMe is a potent inhibitor of tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5), a metalloenzyme expressed in activated osteoclasts and in macrophages. AubipyOMe exhibited IC50 values of 1.3 μM for TRAP5a and 1.8 μM for TRAP5b and inhibited TRAP activity in murine macrophage and human lung tissue extracts.
Tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) inhibitor
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (NMR) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95.0% (H-NMR) |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (H-NMR) |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color light yellow to dark yellow | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?