Saltar a
SML1533
(±)-Marinopyrrole A
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-Maritoclax, 1,1′-(4,4′,5,5′-Tetrachloro[1,3′-bi-1H-pyrrole]-2,2′-diyl)bis[1-(2-hydroxyphenyl)-methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
475,00 €
403,75 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H12Cl4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
510.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
403,75 €
Precio de catálogo475,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1[n](c(cc1Cl)C(=O)c4c(cccc4)O)c2c([nH]c(c2Cl)Cl)C(=O)c3c(cccc3)O
InChI
1S/C22H12Cl4N2O4/c23-12-9-13(19(31)10-5-1-3-7-14(10)29)28(22(12)26)18-16(24)21(25)27-17(18)20(32)11-6-2-4-8-15(11)30/h1-9,27,29-30H
InChI key
QYPJBTMRYKRTFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Marinopyrrole A (Maritoclax) is a member of phenolic 1,3′-bipyrroles family targeting actin group.
Biochem/physiol Actions
Marinopyrrole A (Maritoclax) is a potent and selective inhibitor of Bcl-2 family member Mcl-1, originally isolated from marine streptomycetes for its antimicrobial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Marinopyrrole A directly binds to Mcl-1 and targets it for proteasomal degradation. Marinopyrrole A induced apoptosis in Mcl-1-dependent cancer cells and sensitized cancer cells to ABT-737.
Marinopyrrole A (Maritoclax) is a potent and selective inhibitor of Bcl-2 family member Mcl-1; antibiotic.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
387903240695343
description
≥95% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)