Saltar a
SML2106
Roflupram
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[4-(Difluoromethoxy)-3-[(tetrahydro-3-furanyl)oxy]phenyl]-3-methyl-1-butanone, FFPM, ZL-n-91
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
74,40 €
63,24 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20F2O4
Número CAS:
Peso molecular:
314.32
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
63,24 €
Precio de catálogo74,40 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC(C)C)C1=CC=C(OC(F)F)C(OC2CCOC2)=C1
InChI key
IXURVUHDDXFYDR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-inflammatory phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor
Roflupram (FFPM) is a potent anti-inflammatory phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor that was found to suppress inflammasome activation in microglial cells by enhancing autophagy. In microglial BV-2 cells roflupram enhanced the level of microtubule-associated protein 1 light chain 3 II (LC3-II) and decreased the autophagy receptor ubiquitin-binding protein p62 (SQSTM1), enhancing autophagy, reducing the activation of inflammasome and suppressing the production of IL-1β. Roflupram (FFPM) was found to reverse learning and memory deficits in APP/PS1 transgenic mice.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1807B4558SML0994
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to light brown
color
off-white to brown
color
white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)