Saltar a
SML0994
DFU
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 5,5-Dimethyl-3-(3 fluorophenyl)-4-(4 methylsulphonal) phenyl-2 (5H)-furanone, CID 9906892
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
289,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17FO4S
Número CAS:
Peso molecular:
360.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
289,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor that potently inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced PGE2 production in a human whole blood assay.
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1355SML1990SML2887
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)