Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 320,00 € 272,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28N2O
Número CAS:
Peso molecular:
348.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
272,00 €
Precio de catálogo320,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC3)C=C1)N(CC)CC
InChI
1S/C23H28N2O/c1-3-25(4-2)23(26)21-12-10-19(11-13-21)22(18-8-6-5-7-9-18)20-14-16-24-17-15-20/h5-13,24H,3-4,14-17H2,1-2H3
InChI key
SMUGAZNLKPFBSB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARM390 in a δ-selective opioid receptor agonist derivative of SNC80. ARM390 leads to very low levels of receptor internalization, and does not induce acute desensitization of analgesic response compared to SNC80. ARM390 preferentially recruits arrestin 3 to the delta opioid receptor in mice.
low-internalizing δ opioid receptor agonist
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description affinity isolated antibody | description clone 4E6.2, from mouse |
| form powder | form solid | form buffered aqueous solution | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color off-white | color - | color - |
ARM390 low receptor internalization compound | - | - | - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?