Saltar a
SML2536
MRK-740-NC
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-phenyl-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
79,10 €
67,23 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
320,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H31N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
449.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
67,23 €
Precio de catálogo79,10 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC=CC=C5)CC4
InChI
1S/C25H31N5O3/c1-28-13-14-30(18-25(28)9-11-29(12-10-25)20-7-5-4-6-8-20)24-26-23(27-33-24)19-15-21(31-2)17-22(16-19)32-3/h4-8,15-17H,9-14,18H2,1-3H3
InChI key
OACWMVMQWRVMAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRK-740-NC is a very weak inhibitor of the in vitro methylation of H3K4 that can serve as negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9.
negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3088SML3330
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)