Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 64,90 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N6O5
Número CAS:
Peso molecular:
298.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
64,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C2=C(N1)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(N)=N2)=O
InChI
1S/C10H14N6O5/c11-9-14-6-3(7(20)15-9)13-10(12)16(6)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H2,12,13)(H3,11,14,15,20)
InChI key
FNXPTCITVCRFRK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanosine, a guanosine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 26.2-fold and decrease potassium excretion by 69.1%. 8-Aminoguanosine increases glucose excretion by 12.2-fold. Also 8-Aminoguanosine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
Orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic
8-Aminoguanosine is known to stimulate diuresis, natriuresis, glucosuria and antikaliuresis. It is an analog of guanosine, that can block purine nucleoside phosphorylase, in vitro and in intact lymphoid cells. 8-aminoguanosine triphosphate can be used to block GTP (guanosine triphosphate) cyclohydrolase I from human liver and Escherichia coli.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description 97% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay 97% |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C, H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C |
| color white to brown | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?