Saltar a
SML1856
8-Aminoguanine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2,8-Diamino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one; 2,8-Diamino-hypoxanthine, NSC 23170
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
62,60 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N6O
Número CAS:
Peso molecular:
166.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
62,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(N)N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
WYDKPTZGVLTYPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 17.2-fold and decrease potassium excretion by 71.0%. 8-Aminoguanine increases glucose excretion by 12.1-fold. Also, 8-Aminoguanine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
109266
description
≥95% (HPLC)
description
97%
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C, H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)