Merck
SML1739
Sigma-Aldrich
CX08005
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(((2-(Tetradecyloxy)phenyl)amino)carbonyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
108,00 €
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
108,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H39NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
453.61
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)C1=C(C(NC2=C(OCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C2)=O)C=CC=C1
Clave InChI
WOEDXTWDPRNPMZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CX08005 is a cell-permeable benzoic acid based compound, potent and substrate-competitive PTP1B/TCPTP dual inhibitor with anti-diabetic efficacy both in vitro and in vivo. CX08005 targets protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) catalytic P-loop and acts as a substrate-competitive inhibitor against PTP1B and TCPTP (IC50 = 781 and 475 nM, respectively) with much reduced potency toward LAR, SHP1, and VHR (by 52%, 89%, and 60%, respectively, at 10 μM). CX08005 enhances insulin-dependent cellular signaling (Eff. conc. 10 nM; HepG2 cells) and glucose uptake (Eff. conc. 100-500 nM; 3T3-L1 adipocityes and C2C12 myoblasts) in vitro, as well as improves glucose tolerance and insulin sensitivity in diet-induced obesity (DIO) mice and KKAy type 2 diabetes mice (50-200 mg/kg/day i.p.) in vivo with good pharmacokinetics in SD rats (Cmax = 7425.9 ng/mL, Tmax = 6.67 h,  t1/2 = 2.5 h).
CX08005 is a cell-permeable, potent and substrate-competitive PTP1B/TCPTP dual inhibitor with anti-diabetic efficacy both in vitro and in vivo.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)