Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 110,00 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 447,00 € 379,95 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
297.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3OC
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10?/m1/s1
InChI key
IXOXBSCIXZEQEQ-KBNQYOMWSA-N
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic purine nucleoside analog used in T-cell acute lymphoblastic leukemia; pro-drug of Ara-G.
Nelarabine is an antineoplastic purine nucleoside analog used in T-cell acute lymphoblastic leukemia. It is a pro-drug of Ara-G, which is converted by cellular kinases to the active 5′-triphosphate, Ara-GTP. Incorporation of Ara-GTP into DNA leads to inhibition of DNA synthesis and apoptosis.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?