Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 116,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18FN3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
411.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)C)O)Nc2ncnc3c2ccc(c3)OCc4ccccc4.Cl
InChI
1S/C22H18FN3O2.ClH/c1-14-9-18(23)20(11-21(14)27)26-22-17-8-7-16(10-19(17)24-13-25-22)28-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-11,13,27H,12H2,1H3,(H,24,25,26);1H
InChI key
AVRHWGLIYGJSOD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2 with an IC50 value of 2 nM. ZM323881 is selective for VEGFR-2 over VEGFR-1 and other receptor tyrosine kinases including PDGFRβ, FGFR1, EGFR and erbB2. ZM323881 inhibited VEGF-A-induced endothelial cell proliferation with an IC50 value of 8 nM.
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?