Saltar a
SML1503
Apcin
≥98% (HPLC), APC/C inhibitor, powder
Sinónimos:
2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl N-[2,2,2-trichloro-1-(pyrimidin-2-ylamino)ethyl]carbamate, 3-(2-Methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylamino-ethyl)-propionamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
148,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
590,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14Cl3N7O4
Número CAS:
Peso molecular:
438.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
148,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Apcin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCOC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC2=NC=CC=N2)=O
InChI
1S/C13H14Cl3N7O4/c1-8-19-7-9(23(25)26)22(8)5-6-27-12(24)21-10(13(14,15)16)20-11-17-3-2-4-18-11/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,21,24)(H,17,18,20)
InChI key
ZEXHXVOGJFGTRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apcin is an inhibitor of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C), a large multimeric complex that functions as a ubiquitin ligase, initiating the metaphase–anaphase transition and regulating ordered transitions through the cell cycle by controlling the ubiquitin-mediated proteolysis of cell cycle proteins. Apcin prevents substrate recognition and inhibits APC/C-dependent ubiquitylation by binding to the D-box binding site of Cdc20, a coactivator required for full activation of APC/C and substrate recognition. The effectiveness of apcin in blocking mitotic exit was synergistically amplified by co-addition of TAME (tosyl-L-arginine methyl ester) or its cell permeable prodrug proTAME, which block Cdc20 binding to the APC/C at a different site than apcin.
Apcin is an inhibitor of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1276SML0951SML2650
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to brown to grey
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)